Learn More
Hidrato de sodio 4-aminohipurato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422438 5 g 5 g
11432438 25 g 25 g
11442438 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 206658-83-5 | C9H10N2NaO3+ | 217.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206658-83-5
Fórmula molecular C9H10N2NaO3+
Peso molecular (g/mol) 217.18
Número MDL MFCD00150723
Clave InChI UNZMYCAEMNVPHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminohippurate sodium
PubChem CID 57465078
Nombre IUPAC sodio; ácido 2-[(4-aminobenzoil)amino]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-aminohippurate hydrate
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.17 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%