Learn More
4-aminobencenosulfonato de sodio dihidrato (sal sódica del ácido sulfanílico dihidrato), Mikromol™
Descripción
4-Aminobencenosulfonato de sodio dihidratado (sal sódica del ácido sulfanílico dihidratada)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-Aminobenzenesulfonate Dihydrate |
| CAS | 6106-22-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium 4-Aminobenzenesulfonate Dihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 N O3 S . Na . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Aminobenzenesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:2), Benzenesulfonic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate (9CI), Sulfanilic acid, monosodium salt, dihydrate (8CI), Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic Acid Sodium Salt Dihydrate, Mesalazine Impurity O as Sodium Salt Dihydrate, Sulfadiazine Impurity B as Dihydrate Sodium Salt, Sulfadimidine Impurity F as Dihydrate Sodium Salt, Sulfamethoxazole Impurity D as Dihydrate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-aminobencenosulfonato de sodio; hidrato |
| Mostrar más |