Learn More
4-acetilbenzenosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30421845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421845 250 mg
30420309 500 mg
30414993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS644833250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61827-67-6
Fórmula molecular C8H7NaO4S
Peso molecular (g/mol) 222.19
Sinónimo 4-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-acetilbencenosulfonato
SMILES [Na+].CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9963