Learn More
4-(2-etilhexil) 2-sulfobutanedioato, TRC
Código de producto. 17973175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973175 50 mg 50 miligramos
17933805 25 mg 25 miligramos
17941895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS62531550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115960-17-3
Fórmula molecular C12H21NaO7S
Peso molecular (g/mol) 332.35
Sinónimo Docusate Sodium Impurity, 4-(2-Ethylhexyl)ester-2-sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; 4-(2-etilhexoxi)-1-hidroxi-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)O)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O7S.Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-11(13)7-10(12(14)15)20(16,17)18;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0906