Learn More
Éster etílico de 4-(2-etilhexil) 2-sulfobutanodioato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate Ethyl Ester |
| CAS | 2575516-71-9 |
| Fórmula molecular | C14 H25 Na O7 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Docusate Sodium Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O7S.Na/c1-4-7-8-11(5-2)10-21-13(15)9-12(22(17,18)19)14(16)20-6-3;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC)S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [1-etoxi-4-(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutan-2-il]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 360.399 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.122 |