Learn More
Metanetiosulfonato de sodio (3-sulfonatopropilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium (3-sulfonatopropyl) Methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-83-4 |
| Fórmula molecular | C4 H9 O5 S3 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O5S3.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h2-4H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3-metilsulfonilsulfanilpropano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.951 |