Learn More
3-sulfobenzoato de sodio, TRC
Código de producto. 30417883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417883 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30417883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69932510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Fórmula molecular C7 H5 O5 S . Na
Cantidad 10 g
Sinónimo Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-carboxibencenosulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 224.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9755