Learn More
3-sulfobenzoato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 30050121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050121 25 mg 25 miligramos
30049199 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050121 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0484.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-sulfobenzoato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Nombres de analitos o componentes Sodium 3-Sulfobenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 O5 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sodium 3-Sulfobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-carboxibencenosulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 224.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223,9755 g/mol