Learn More
3-Nitrobenzoato de sodio, 94 %, puede contener hasta ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302407 100 g 100 g
11312407 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10028.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 827-95-2 | C7H4NNaO4 | 189.10 g/mol
Sodium 3-nitrobenzoate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-nitrobenzoato de sodio es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores agroquímicos, farmacéuticos y en los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-95-2
Fórmula molecular C7H4NNaO4
Peso molecular (g/mol) 189.10
Número MDL MFCD00150535,MFCD00051097
Clave InChI MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-nitrobenzoate, 3-nitrobenzoic acid sodium salt, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-i1eq837b3j, m-nitrobenzoic acid sodium salt, sodium m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1, 3-nitrobenzoic acid, sodium salt, acmc-209pqe, dsstox_cid_24733
PubChem CID 70014
Nombre IUPAC sodium 3-nitrobenzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-nitrobenzoate
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un ≈10 % de agua
Cantidad 100 g
Beilstein 4166479
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1
Porcentaje de pureza 94%