Learn More
3-Nitrobencenosulfonato de sodio, 98 %, < 2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473943 100 g 100 g
11483943 500 g 500 g
11493943 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10244.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of quinoline. It is also used in Stabilizer for dyeing of fibers; assistant in discharge printing; oxidizing agent in demetalizers and industrial cleaners. It is also used as an developing agent for electroplating and auxiliary for dying fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-nitrobencenosulfonato de sodio se utiliza en la síntesis de la quinolina. También se utiliza como estabilizador para teñir fibras; asistente en la impresión de descarga; agente oxidante en desmetilizadores y limpiadores industriales. También se utiliza como agente de desarrollo para la galvanoplastia y auxiliar para teñir tejidos.
Solubilidad
Soluble en 200 g/l de agua (20 °C).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-68-4
Fórmula molecular C6H4NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 225.15
Número MDL MFCD00007490
Clave InChI LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
Nombre IUPAC sodio;3-nitrobencenosulfonato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Nombre de nota Water <2%
Punto de fusión 350°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 200g/L (20C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-nitrobenzenesulfonate