Learn More
3-hidroxibutirato de sodio, LoGiCal
Descripción
3-hidroxibutirato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 3-Hydroxybutyrate |
| CAS | 150-83-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium 3-Hydroxybutyrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), Butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (8 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, sodium salt (7 CI), DL-β-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium 3-hydroxybutyrate, Sodium dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 3-hidroxibutanoato |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?