Learn More
Sodio (±)-3-hidroxibutirato-2,2-d2, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac 3-Hydroxybutyric acid 2,2-d2 sodium salt |
| CAS | 352439-00-0 |
| Fórmula molecular | C4 2H2 H5 O3 . Na |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])(C(C)O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2-dideuterio-3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0418 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |