Learn More
3-Hidroxi-androsto-5-eno-17-metilsulfato de sodio, TRC
Código de producto. 30424971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424971 5 mg
30412054 0.5 mg
30420973 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS3333005MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131211-37-5
Fórmula molecular C20H31NaO5S
Peso molecular (g/mol) 406.51
Sinónimo Androst-5-ene-17-methanol, 3-hydroxy-, α-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (3β,17β)- (9CI), (3β,17β)-3-Hydroxyandrost-5-ene-17-methanol α-(hydrogen sulfate) monosodium salt, Sodium 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sulfate, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sodium sulfate
SMILES O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](COS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-Hydroxy-androst-5-ene-17-methylsulfate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O5S.Na/c1-19-9-7-15(21)11-13(19)3-5-16-17-6-4-14(12-25-26(22,23)24)20(17,2)10-8-18(16)19;/h3,14-18,21H,4-12H2,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.179