Learn More
Hemihidrato de sodio 3-cloro-2-hidroxipropanesulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368895 100 g 100 g
11378895 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14018.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hemihidrato de sodio 3-cloro-2-hidroxipropanesulfonato se utiliza para preparar partículas de sonda con carga negativa para investigar el efecto de la nanoporosidad de las fibras celulósicas en su potencial de flujo y sus interacciones con polielectrolitos catiónicos, para preparar partículas de celulosa microcristalina (MCC) derivatizadas en la superficie que tengan un potencial zeta positivo fuerte o negativo fuerte.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143218-48-8
Fórmula molecular C3H8ClNaO5S
Peso molecular (g/mol) 214.592
Número MDL MFCD00149699
Clave InChI ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
Nombre IUPAC sodio;3-cloro-2-hidroxipropano-1-sulfonato;hidrato
SMILES C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Punto de fusión ∽256°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 4164376
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.60 (196.59 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate