Learn More
3-Bromopropanosulfonato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448777 5 g 5 g
11458777 25 g 25 g
11468777 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19930.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55788-44-8 | C3H7BrNaO3S | 226.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55788-44-8
Fórmula molecular C3H7BrNaO3S
Peso molecular (g/mol) 226.04
Número MDL MFCD00024999
Clave InChI ONPNLMMBTJZJRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 3-bromopropanesulfonate, sodium 3-bromopropane-1-sulfonate, 3-bromopropanesulfonic acid sodium salt, acmc-209lpd, sodium 3-bromo-1-propanesulfonate, sodium 3-bromo-propane-1-sulphonate, 3-bromopropane sulfonic acid sodium salt, 3-bromo-1-propanesulfonic acid sodium salt, 1-propanesulfonic acid, 3-bromo-, sodium salt
PubChem CID 23679056
Nombre IUPAC Sodio; 3-bromopropano-1-sulfonato
SMILES [Na].OS(=O)(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-bromopropanesulfonate
Punto de fusión ∼256°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.05
Porcentaje de pureza 97%