Learn More
3-(10H-fenotiazin-10-il)propano-1-sulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30421842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421842 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30421842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS667015500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate
CAS 101199-38-6
Fórmula molecular C15H14NNaO3S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC sodio;3-fenotiazin-10-ilpropano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 343.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0313