Learn More
(2-Sulfonatoetil)metanetiosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30417099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30417099 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30417099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS672000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium (2-Sulfonatoethyl)methanethiosulfonate
CAS 184644-83-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 H7 O5 S3 . Na
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O5S3.Na/c1-10(4,5)9-2-3-11(6,7)8;/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CS(=O)(=O)SCCS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilsulfaniletanosulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9353
Porcentaje de pureza >95