Learn More
2-Metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato de sodio (~90%), TRC
Código de producto. 30421869
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
missing translation for 'unitSize'
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30421869 50 mg 50 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421869 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCS69969250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
CAS 15058-19-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H6 N O2 S . Na
Cantidad 50 mg
Sinónimo Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0017
Porcentaje de pureza >95