Learn More
2-Metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato de sodio (~90%), TRC
Código de producto. 30415168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30415168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30415168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69969210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
CAS 15058-19-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H6 N O2 S . Na
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0017
Porcentaje de pureza >95