Learn More
2-metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17991666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991666 100 mg 100 miligramos
17991136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
CAS 15058-19-2
Nombres de analitos o componentes Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 N O2 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-metil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 167.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0017 g/mol