Learn More
2-Ceto-3-metil-d3-butirato de sodio-3,4,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 3-Methyl-2-oxobutanoate-D7 |
| CAS | 2483831-46-3 |
| Fórmula molecular | C5 D7 O3 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-(methyl-d3)-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium α-ketoisovalerate-d7, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate-D7, Sodium dimethylpyruvate-d7, Sodium α-ketovaline-d7, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,4,4,4-tetradeuterio-2-oxo-3-(trideuteriometil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145,073 g/mol |
| Mostrar más |