Learn More
2-yodo-5-metilbencenosulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-Iodo-5-methylbenzenesulfonate |
| CAS | 152716-82-0 |
| Fórmula molecular | C7 H6 I O3 S . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO3S.Na/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(I)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-yodo-5-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 320.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.898 |