Learn More
2-hidroxietanosulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-Hydroxyethanesulfonate |
| CAS | 1562-00-1 |
| Fórmula molecular | C2H5NaO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','sodium salt (7CI), Isethionic acid sodium salt (6CI), 2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, Adeka Tec HES, Hostapon SI, Isethionic acid sodium, MW 148, Sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate, Sodium 2-hydroxy-1-ethanesulfonate, Sodium 2-hydroxyethanesulfonate, Sodium 2-hydroxyethylsulfonate, Sodium hydroxyethanesulfonate, Sodium hydroxyethylsulfonate, Sodium isethionate, Sodium β-hydroxyethanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-hidroxietanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9806 |