Learn More
2-hidroxibutirato de sodio, TRC
Código de producto. 30416164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416164 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS50942510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Hydroxybutyrate
CAS 5094-24-6
Fórmula molecular C4 H7 O3 . Na
Cantidad 10 g
Sinónimo Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC Sodio; 2-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 126.086
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0293
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.