Learn More
2-hidroxibutirato de sodio, TRC
Código de producto. 30414222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414222 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30414222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS5094255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Hydroxybutyrate
CAS 5094-24-6
Fórmula molecular C4 H7 O3 . Na
Cantidad 5 g
Sinónimo Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC Sodio; 2-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 126.086
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0293