Learn More
2-hidrazinilacetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-Hydrazinylacetate |
| CAS | 94107-53-6 |
| Fórmula molecular | C2H5N2NaO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Acetic acid','2-hydrazinyl-','sodium salt (1:1), Acetic acid','hydrazino-','monosodium salt (9CI), Sodium hydrazinoacetate, Hydrazinoacetic acid sodium salt, Sodium 2-hydrazinylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O2.Na/c3-4-1-2(5)6;/h4H,1,3H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].NNCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | acetato de sodio;2-hidrazinilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0249 |