Learn More
2-etilhexilo sulfato de sodio (40%-60% en agua), TRC
Código de producto. 30011027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011027 50 g 50 g
30009497 5 g 5 g
30006462 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69940550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-92-1
Fórmula molecular C8H17NaO4S
Peso molecular (g/mol) 232.27
Sinónimo 2-Ethylhexyl Sulfate Sodium Salt, Avirol SA 4106, Carsonol SHS, Disponil EHS 47, Emcol D 5-10, Ethasulfate Sodium, Kraftex OA, Lugalvan TC-EHS, Lutensit TC-EHS, NAS 08, NSC 4744, Newcol 1000SN, Niaproof 08, Nissan Sintrex EHR, Pentrone ON, Pionin A 20, Rewopol NEHS 40, Rhodapon BOS, Rhodapon OLS, Sandet OHE, Sinolin SO 35, Sintrex EHR, Sodium 2-ethylhexyl Sulfate, Sodium Etasulfate, Sodium Ethasulfate, Sodium Octyl Sulfate, Sodium Octyl Sulphate, Sole Tege TS 25, Stepanol EHS, Steponol EHS, Sulfirol 8, Sulfopon O, Sulfotex CA, Sulfotex OA, Supralate SP, TC-EHS, Tergemist, Tergimist, Tergitol 08, Tergitol Anionic 08, Texapon 890, Texapon EHS, Witcolate D 5-10
Nombre IUPAC sodio; 2-etilhexilo sulfato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0745
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate 40%-60%