Learn More
2-Etilhexanoato de sodio, TRC
Código de producto. 30414223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30414223 5 g
1 options
Código de producto. 30414223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6240805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Ethylhexanoate
CAS 19766-89-3
Fórmula molecular C8H15NaO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-etilhexanoato
Peso molecular (g/mol) 166.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.097