Learn More
2-Etilhexanoato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411507 250 g 250 g
11401507 1000 g 1000 g
11421507 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24960.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-etilhexanoato de sodio es útil en la acilación de aminas. Es un principio activo del agente conservador de la madera. Se utiliza principalmente para el ácido 2-etilhexanoico sintético y sales de calcio y magnesio. También se utiliza en agentes de formación de sales de productos farmacéuticos, agentes catalíticos en seco de pintura, estabilizadores de polímeros, agentes reticulantes, agentes espesantes del aceite y aditivos de ahorro de combustible.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19766-89-3
Fórmula molecular C8H15NaO2
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD00014007
Clave InChI VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt, 2-ethylhexanoic acid sodium salt, sodium-2-ethylcaproate, 2-ethylcaproic acid sodium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt 1:1, sodium 2ethylhexanoate, sodium 2-ethylcaproate, sodium 2-ethyl-hexanoate
PubChem CID 23672331
Nombre IUPAC sodio;2-etilhexanoato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-ethylhexanoate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 2-ethylhexanoate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Puede dañar al feto.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.