Learn More
Hidrato de 2-cloroetansulfonato de sodio, +98 % (peso seco), <10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490431 25 g 25 g
11480431 5 g 5 g
11400441 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19995.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15484-44-3
Fórmula molecular C2H4ClNaO3S
Peso molecular (g/mol) 166.55
Número MDL MFCD00149546 MFCD00007531
Clave InChI BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <10 %
Cantidad 25 g
Beilstein 5649202
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC sodium 2-chloroethane-1-sulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.56 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate