Learn More
Hidrato de 2-cloroetansulfonato de sodio, +98 % (peso seco), <10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480431 5 g 5 g
11490431 25 g 25 g
11400441 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19995.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15484-44-3
Fórmula molecular C2H4ClNaO3S
Peso molecular (g/mol) 166.55
Número MDL MFCD00149546 MFCD00007531
Clave InChI BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <10 %
Cantidad 5 g
Beilstein 5649202
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC sodium 2-chloroethane-1-sulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.56 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%