Learn More
2-Bromoetansulfonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447377 500 g 500 g
11427377 25 g 25 g
11437377 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15076.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.005 g/mol
Sodium 2-bromoethanesulfonate(BES) was used to investigate the effect of BES on inhibition of bacterial growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoetansulfonato de sodio (BES) se empleaba para investigar el efecto de BES en la inhibición de la proliferación bacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4263-52-9
Fórmula molecular C2H4BrNaO3S
Peso molecular (g/mol) 211.005
Número MDL MFCD00007530
Clave InChI HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
Nombre IUPAC sodio;2-bromoetanosulfonato
SMILES C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-bromoethanesulfonate
Punto de fusión ∼284°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 4590828
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt