Learn More
2-benzotiazolsulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-benzothiazolesulfonate |
| CAS | 21465-51-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O3 S2 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzothiazole-2-sulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO3S2.Na.H/c9-13(10,11)7-8-5-3-1-2-4-6(5)12-7;;/h1-4H,(H,9,10,11);; |
| SMILES | [Na].OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | ácido 1,3-benzotiazol-2-sulfónico; hidruro de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 238.239 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.961 |