Learn More
Hidrato de sodio 2,4-pentanodionato, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476916 250 g 250 g
11466916 50 g 50 g
11456916 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24009.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sodio 2,4-pentanodionato se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86891-03-4
Fórmula molecular C5H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 122.10
Número MDL MFCD00078034
Clave InChI AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
Nombre IUPAC sodio;(E)-4-oxopent-2-en-2-olato;hidrato
SMILES [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 228°C to 230°C
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%