Learn More
2,3-Dimercaptopropanosulfonato de sodio monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2,3-Dimercaptopropanesulfonate Monohydrate |
| CAS | 207233-91-8 |
| Fórmula molecular | C3H7NaO3S3 • H2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | SCC(S)CS(=O)(O[Na])=O.O |
| Nombre IUPAC | hidrato de 2,3-dimercaptopropano-1-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.96 |