Learn More
Sodio 2,2'-metileno-bis(4,6-di-tert-butilfenilo)fosfato, TRC
Código de producto. 30134091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134091 10 g 10 g
17900785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS64530010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85209-91-2
Fórmula molecular C29 H42 O4 P . Na
Peso molecular (g/mol) 508.6
Sinónimo 12H-Dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-hydroxy-, 6-oxide, sodium salt (9CI), 2,2'-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenol) phosphate sodium salt, 2,2'-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate sodium salt, ADK 11, ADK Stab M 701, ADK Stab NA 11, ADK Stab NA 11SF, ADK Stab NA 11UF, ADK Stab NA 11UH, ADK Stab NA 11UY, ADK Stab NA 27, Adeka NA 11, Amfine NA 11, Clearlite NU 011, Eustab NA 11, Irgastab NA 11, Mark NA 11, Mark NA 11UF, NA 11, NA 11A, NA 11SF, NA 11UF, NA 11UH, NA 11UY, NA 40, NA 40 (nucleating agent), NP 508, Sodium 2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate, TMP 1, TMP 1 (nucleating agent), 2,2'-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 1,3,7,9-tetratert-butil-11-óxido-5H-benzo[d][1,3,2]benzodioxafosfocina 11-óxido
SMILES [Na+].CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(c3OP(=O)([O-])Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2,2'-Methylene-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H43O4P.Na/c1-26(2,3)20-14-18-13-19-15-21(27(4,5)6)17-23(29(10,11)12)25(19)33-34(30,31)32-24(18)22(16-20)28(7,8)9;/h14-17H,13H2,1-12H3,(H,30,31);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.2718