Learn More
2-((2-etil-6-metilfenil)amino)-2-oxoetanosulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Metolachlor CGA 368208 |
| CAS | 1173021-76-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N O4 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethanesulfonic acid','2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-','sodium salt (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-(2-etil-6-metilanilino)-2-oxoetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0541 |