Learn More
2-((2-aminoetil)amino)etanosulfonato de sodio (50 % en agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid Sodium |
| CAS | 34730-59-1 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N2 O3 S . Na |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Sodium 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanesulfonate, Ethanesulfonic acid','2-[(2-aminoethyl)amino]-','monosodium salt (9CI), 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid sodium salt, A 95, A 950, AAS, EES 200L, Ethanesulfonic acid','sodium salt','compd. with 1,2-ethanediamine (1:1:1), Evonik A 95, N 60, N-(2-Amin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2O3S.Na/c5-1-2-6-3-4-10(7,8)9;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].NCCNCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-(2-aminoetilamino)etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.039 |
| Mostrar más |