Learn More
2-(2-Amino-3-benzoilfenil)acetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)acetate |
| CAS | 61941-56-8 |
| Fórmula molecular | C15H12NNaO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Amfenac Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO3.Na/c16-14-11(9-13(17)18)7-4-8-12(14)15(19)10-5-2-1-3-6-10;/h1-8H,9,16H2,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | acetato de sodio;2-(2-amino-3-benzoilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 277.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0715 |