Learn More
2-[2-[(2-Bromo-6-clorofenil)amino]fenil]acetato de sodio, Mikromol
Código de producto. 30461372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461372 4 x 25 mg -
30050746 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461372 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.0500254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-[(2-Bromo-6-clorofenil)amino]fenil]acetato de sodio, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate
CAS 127792-45-4
Nombres de analitos o componentes Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Br Cl N O2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Diclofenac Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Diclofenac Sodium Impurity D as Sodium Salt, Diclofenac Impurity D as Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11BrClNO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br
Nombre IUPAC 2-[2-(2-bromo-6-cloroanilino)fenil]acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 362.58
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.9481 g/mol