Learn More
Sodio 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexano Sulfonato, TRC
Código de producto. 30008512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008512 25 mg 25 miligramos
30007269 5 mg 5 miligramos
30006853 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67320025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27619-93-8
Fórmula molecular C6 H4 F9 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 350.13
Sinónimo 1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium
Nombre IUPAC sodio; 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.9635
Porcentaje de pureza >95%