Learn More
17beta-Dihidroequilenin-4,16,16-d3 3-Sulfato de sodio (estabilizado con TRIS, 50 % p/p), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 17 beta-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-Sulfate |
| CAS | 1276056-91-7 |
| Fórmula molecular | C18 D3 H16 O5 S . Na |
| Cantidad | 0.02 g |
| Sinónimo | (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-4,16,16-d3-3-yl sodium sulfate, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-d3 sulfate sodium salt, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-d3 3-sulfate sodium salt, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-sulfate sodium salt, (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol-4,16,16-d3 3-sulfate sodium salt, Sodium 17β-dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16-17,19 H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-;/m0./s1/i7D2,10 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1c(OS(=O)(=O)[O-])ccc2c3CC[C@]4(C)[C@@H](O)C([2 H])([2 H])C[C@H]4c3ccc12 |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(13 S,14 S,17 S)-4,16,16-trideuterio-17-hidroxi-13-metil-12,14,15,17-tetrahidro-11 H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 373.414 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.104 g/mol |
| Mostrar más |