Learn More
1-Undecanosulfonato de sodio, +98 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479856 25 g 25 g
11469856 5 g 5 g
11489856 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20332.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5838-34-6 | C20H14N4O4S | 406.42 g/mol
It can be used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como catalizador en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
La solubilidad en el agua es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5838-34-6
Fórmula molecular C20H14N4O4S
Peso molecular (g/mol) 406.42
Número MDL MFCD00053627
Clave InChI RFNALTSHRWGOHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 1-undecanesulfonate, sodium undecane-1-sulfonate, 1-undecanesulfonic acid sodium salt, sodium undecylsulfonate, ipc-alks-11, acmc-1bn99, 1-undecanesulfonicacid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23692564
Nombre IUPAC Sodio; undecano-1-sulfonato
SMILES O=C(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-undecanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <2 %
Cantidad 25 g
Beilstein 3751377
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.36
Porcentaje de pureza ≥98%