Learn More
Sulfato de 1-tetradecilo sódico, 95 %, contiene hasta aprox. un 5 % de sulfato de metilo sódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485037 1 g 1 g
11495037 5 g 5 g
11405047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
Sodium 1-tetradecyl sulfate is used as an anionic surfactant in nickel plating bath, pickling, electrolytic cleaning, welding, leather dyeing and rubles polishes. It is used to study the time course of liquid drainage and foam coarsening and to investigate the effects of sclerosant foam preparation. It is used for the treatment of varicose and spider veins of the leg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de 1-tetradecilo sódico se utiliza como surfactante aniónico en baños de niquelado, decapado, limpieza electrolítica, soldadura, teñido de cuero y pulimentos de rublos. Se utiliza para estudiar el curso temporal del drenaje líquido y el engrosamiento de la espuma, y para investigar los efectos de la preparación de espuma esclerosante. Se emplea para el tratamiento de las venas varicosas y las arañas vasculares de las piernas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-50-0
Fórmula molecular C14H29NaO4S
Peso molecular (g/mol) 316.43
Número MDL MFCD00007468
Clave InChI UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
Nombre IUPAC sodio; sulfato tetradecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-tetradecyl sulfate
Punto de fusión 182°C to 192°C
Notas del porcentaje del ensayo contiene hasta ≈5 % de sulfato de metilo sódico
Cantidad 1 g
Beilstein 3578122
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 95%