Learn More
1-Propanetiolato de sodio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade) |
| CAS | 6898-84-6 |
| Fórmula molecular | C3H7NaS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCC[S-] |
| Nombre IUPAC | sodio; propano-1-tiolato |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0166 |