Learn More
1-Propanotiolato de sodio, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462699 5 g 5 g
15472699 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66135.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6898-84-6 | C3H7NaS | 98.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6898-84-6
Fórmula molecular C3H7NaS
Peso molecular (g/mol) 98.139
Número MDL MFCD00043318
Clave InChI XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
PubChem CID 4681725
Nombre IUPAC sodio; propano-1-tiolato
SMILES CCC[S-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-propanethiolate
Color Gris a blanco
Olor Stench
Fórmula lineal CH3CH2CH2SNa
Cantidad 5 g
Número UN UN3263
Beilstein 3556024
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Sólido