Learn More
1-Propanosulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455836 25 g 25 g
11435836 1 g 1 g
11445836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22210.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 14533-63-2 | C3H7NaO3S | 146.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14533-63-2
Fórmula molecular C3H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 146.136
Número MDL MFCD00062546
Clave InChI NPAWNPCNZAPTKA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-propanesulfonate, sodium propanesulphonate, 1-propanesulfonic acid sodium salt, sodium propane-1-sulfonate, sodium propanesulfonate, acmc-209cuo, ipc-alks-3, c3h7o3s.na, potassium propane-1-sulfonate, propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4319363
Nombre IUPAC sodio; propano-1-sulfonato
SMILES CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Sodium 1-propanesulfonate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 1-propanesulfonate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium propanesulphonate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.