Learn More
1-pentanosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30418447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418447 1 g -
30417882 5 g 5 g
30422065 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9600381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-49-3
Fórmula molecular C5H11SO3Na
Peso molecular (g/mol) 174.19
Sinónimo 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-Pentanesulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0327