Learn More
1-Pentanosulfonato de sodio monohidrato, TRC
Código de producto. 30418739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418739 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30418739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS65505025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Fórmula molecular C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 192.209
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.043