Learn More
1-Pentanosulfonato de sodio monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate |
| CAS | 207605-40-1 |
| Fórmula molecular | C5 H11 O3 S . Na . H2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; pentano-1-sulfonato; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 192.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.043 |